Przejdź do
SML2749
iFSP1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrido[1,2-a]benzimidazole-2,4-dicarbonitrile, 1-Amino-3-(p-tolyl)benzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyridine-2,4-dicarbonitrile, 1-Amino-3-p-tolyl-benzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyridine-2,4-dicarbonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
424,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
1164,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H13N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=C(C#N)C(C2=CC=C(C)C=C2)=C(C#N)C3=NC4=C(C=CC=C4)N31
InChI
1S/C20H13N5/c1-12-6-8-13(9-7-12)18-14(10-21)19(23)25-17-5-3-2-4-16(17)24-20(25)15(18)11-22/h2-9H,23H2,1H3
InChI key
FNESYDFRCQEEKA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
iFSP1 is a potent selective inhibitor of ferroptosis-suppressor-protein 1 (FSP1) that induces ferroptosis in cancer cells. iFSP1 strongly synergizes with GPX4 inhibitors to initiate ferroptosis in cancer cells.
potent selective inhibitor of ferroptosis-suppressor-protein 1 (FSP1) that induces ferroptosis in cancer cells
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1902SML1722SML1268
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)