Przejdź do
SML2900
AZD5582
≥98% (HPLC), Smac mimetic and IAP inhibitor, powder
Synonim(y):
3,3′-[2,4-Hexadiyne-1,6-diylbis[oxy[(1S,2R)-2,3-dihydro-1H-indene-2,1-diyl]]]bis[N-methyl-L-alanyl-(2S)-2-cyclohexylglycyl-L-prolinamide], AZD 5582, AZD-5582
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
555,00 zł
471,75 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C58H78N8O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1015.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
471,75 zł
Cena katalogowa555,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
AZD5582, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN[C@@H](C)C(N[C@@H](C1CCCCC1)C(N2[C@H](C(N[C@H]3C4=C(C=CC=C4)C[C@H]3OCC#CC#CCO[C@@H]5CC6=C(C=CC=C6)[C@@H]5NC([C@@H]7CCCN7C([C@H](C8CCCCC8)NC([C@H](C)NC)=O)=O)=O)=O)CCC2)=O)=O
InChI
1S/C58H78N8O8/c1-37(59-3)53(67)61-49(39-21-9-7-10-22-39)57(71)65-31-19-29-45(65)55(69)63-51-43-27-15-13-25-41(43)35-47(51)73-33-17-5-6-18-34-74-48-36-42-26-14-16-28-44(42)52(48)64-56(70)46-30-20-32-66(46)58(72)50(40-23-11-8-12-24-40)62-54(68)38(2)60-4/h13
InChI key
WLMCRYCCYXHPQF-ZVMUOSSASA-N
Biochem/physiol Actions
AZD5582 is a divalent AVPI motif-based Smac (DIABLO) mimetic (SMC) that acts a potent apoptosis protein repeat (BIR) domain-targeting antagonist against inhibitor of apoptosis proteins (IAPs) cIAP1/2 (BIR3 IC50 = 15/21 nM against 2.5 nM AbuRPFK-5FAM) and XIAP (BIR2/3 IC50 = 21/15 nM). AZD5582 abolishes cellular XIAP-caspase-9 interaction (1 μM, 4 hrs), induces cIAP1/2 degradation (EC50 = 0.1 nM, 1 hr) and apoptosis (GI50 <60 pM, 48 hrs) in MDA-MB-231 breast cancer cultures. AZD5582 causes substantial tumor regression by inducing cIAP1 degradation and apoptosis in tumor cells in MDA-MB-231 xenograft-bearing mice in vivo (3.0 mg/kg/wk i.v.).
Divalent Smac mimetic compound (SMC) as a potent BIR domain-targeting antagonist against inhibitor of apoptosis proteins (IAPs) cIAP1/2 & XIAP in vitro and in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2195SML3274
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)