Przejdź do
SML3231
Auxinole
≥98% (HPLC), auxin antagonist, powder
Synonim(y):
α-[2,4-dimethylphenylethyl-2-oxo]-IAA, α-[2-(2,4-Dimethylphenyl)-2-oxoethyl]-1H-indole-3-acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
400,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.37
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Auxinole, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C1=CNC2=C1C=CC=C2)CC(C3=C(C=C(C=C3)C)C)=O)O
InChI
1S/C20H19NO3/c1-12-7-8-14(13(2)9-12)19(22)10-16(20(23)24)17-11-21-18-6-4-3-5-15(17)18/h3-9,11,16,21H,10H2,1-2H3,(H,23,24)
InChI key
HGUYAIJBXSQXGV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Auxinole is a potent auxin antagonist that binds to SCF(TIR1) and blocks TIR1-IAA-Aux/IAA complex formation thereby inhibiting auxin-responsive gene expression.
potent auxin antagonist that binds to SCF(TIR1)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A0855SML4291SML3574
vibrant-m
SML4291
PEO-IAA
description
≥98% (HPLC)
description
clone 1E11-C11, purified from hybridoma cell culture
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
PBS solution
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)