Przejdź do
SML4291
PEO-IAA
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(1H-Indol-3-yl)-4-oxo-4-phenyl-butyric acid, 2-(1H-Indol-3-yl)-4-oxo-4-phenylbutanoic acid, 2-Indol-3-yl-4-oxo-4-phenylbutanoic acid, α-(2-Oxo-2-phenylethyl)-1H-indole-3-acetic acid , α-(Phenylethyl-2-one)-IAA, NSC 36840, NSC36840
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.32
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
PEO-IAA is an α-alkyl-indole-3-acetic acid (α-alkyl-IAA) class auxin antagonist that targets the auxin-binding site of TIR1/AFBs receptors. PEO-IAA is more potent than t-butoxycarbonylaminohexyl-IAA (BH-IAA) against auxin-dependent plant responses mediated via SCF TIR1/AFBs, including auxin-responsive gene expression, cell division and elongation pathway.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3574SML3231A0855
vibrant-m
SML4291
PEO-IAA
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
clone 1E11-C11, purified from hybridoma cell culture
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
PBS solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)