Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 863,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H23FN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
863,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNC(C1=C2C([C@](C3=CC=CC=C3)([H])[C@@H](O2)CF)=CC(C(N[C@@H]4[C@]5([H])[C@@]4([H])COC5)=O)=C1)=O
InChI key
WZQLVEPIBAOOGF-PXTPFGJHSA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive (2R,3R) stereoisomer of and the recommended negative control for the potent and selective pan-second bromodomain (BD2) inhibitor GSK973.
GSK943 corresponds to the inactive (2R,3R) stereoisomer of and the recommended negative control for the potent and selective pan-second bromodomain (BD2) inhibitor GSK973.
GSK943 corresponds to the inactive (2R,3R) stereoisomer of and the recommended negative control for the potent and selective pan-second bromodomain (BD2) inhibitor GSK973.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color , white to beige to brown |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?