Przejdź do
SML0766
GSK343
≥98% (HPLC),  histone H3-lysine 27 (H3K27) methyltransferase EZH2 inhibitor, powder
Synonim(y):
N-[(1,2-Dihydro-6-methyl-2-oxo-4-propyl-3-pyridinyl)methyl]-1-(1-methylethyl)-6-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-pyridinyl]-1H-indazole-4-carboxamide, N-[(6-Methyl-2-oxo-4-propyl-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl]-6-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridin-4-yl]-1-(propan-2-yl)-1H-indazole-4-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
665,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H39N7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
541.69
UNSPSC Code:
41106514
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
665,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GSK343, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, white to beige to brown
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(CC1)CCN1C2=NC=CC(C3=CC4=C(C=NN4C(C)C)C(C(NCC5=C(CCC)C=C(C)NC5=O)=O)=C3)=C2
InChI
1S/C31H39N7O2/c1-6-7-23-14-21(4)35-31(40)26(23)18-33-30(39)25-15-24(16-28-27(25)19-34-38(28)20(2)3)22-8-9-32-29(17-22)37-12-10-36(5)11-13-37/h8-9,14-17,19-20H,6-7,10-13,18H2,1-5H3,(H,33,39)(H,35,40)
InChI key
ULNXAWLQFZMIHX-UHFFFAOYSA-N
Application
GSK343 has been used:
  • as an inhibitor of enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) to assess the impact of chromatin condensation on cell migration
  • as histone methyl transferase inhibitor, to suppress the Polyandrocarpa misakiensis, mitochondrial non-coding-region (NCR) PmNCR reporter gene expression, facilitated by TC14-3
  • as a supplement in the growth medium to inhibit the generation of H3K27me3 or to inhibit RNA polymerase II
  • as EZH2 inhibitor to treat castration-resistant neuroendocrine prostate cancer (CRPC-NE)
Biochem/physiol Actions
GSK343 is a potent, specific inhibitor of the histone H3-lysine 27 (H3K27) methyltransferase EZH2.
GSK343 is a potent, specific inhibitor of the histone H3-lysine 27 (H3K27) methyltransferase EZH2. GSK343 inhibits EZH2 enzymatic activity with an IC50 of 4 nM. The compound displays 60 fold selectivity for EZH2 vs. EZH1, and 1000 fold or greater selectivity against other histone methyltransferases. The IC50 for inhibition of H3K27 methylation is < 200 nM in HCC1806 cells. For full characterization details, please visit the GSK343 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
GSK343 is an epigenetic chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC epigenetic probes, visit sigma.com/SGC.
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
GSK343 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the GSK343 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3353
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
, white to beige to brown
color
white to beige
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)