Przejdź do
SML3361
Imepitoin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(4-Chlorophenyl)-1,5-dihydro-4-(4-morpholinyl)-2H-imidazol-2-one, 1-(4-Chlorophenyl)-4-morpholin-4-yl-5H-imidazol-2-one, AWD 131-138, AWD131-138, ELB138
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
421,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14ClN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.72
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N=C(CN1C2=CC=C(C=C2)Cl)N3CCOCC3
InChI
1S/C13H14ClN3O2/c14-10-1-3-11(4-2-10)17-9-12(15-13(17)18)16-5-7-19-8-6-16/h1-4H,5-9H2
InChI key
IQHYCZKIFIHTAI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Benzodiazepine-binding site GABAA receptor partial positive allosteric modulator (PAM) with in vivo efficacy in animal models of seizure and epilepsy.
Imepitoin (AWD 131-138; ELB 138) is a g-aminobutyric acid A (GABAA) receptor partial positive allosteric modulator (PAM) that targets the benzodiazepine (BZD)-binding site at the α/γ2-interface. Imepitoin enhances GABA current (% response/[GABA] alone in µM/receptor complex = 320/3/α1β2γ2, 310/25/α1β3γ2, 460/8/α2β2γ2, 590/12/α3β2γ2 and 290/3/α5β2γ2 using Xenopus oocytes expressing respective rat receptor complex) with ~2% the potency and 17-27% the efficacy of diazepam toward α1β2γ2. Imepitoin exhibits in vivo therapeutic efficacy in animal models of seizure and epilepsy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E227181619W200832
description
≥98% (HPLC)
description
osmoprotectant
description
≥95.0% (HPLC)
description
natural, ≥95%, FG
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥-98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95%
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white
color
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)