Przejdź do
SML3537
CK156
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-tert-Butyl-7,10-dioxa-13,17,18,21-tetraazatetracyclo[12.5.2.1²,⁶.0¹⁷,²⁰]docosa-1(20),2,4,6(22),14(21),15,18-heptaene-5-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
478,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25N5O3
Masa cząsteczkowa:
395.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
478,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)NC(C(C=C1)=C(OCCOCCNC2=N3)C=C1C4=C3N(C=C2)N=C4)=O
InChI
1S/C21H25N5O3/c1-21(2,3)25-20(27)15-5-4-14-12-17(15)29-11-10-28-9-7-22-18-6-8-26-19(24-18)16(14)13-23-26/h4-6,8,12-13H,7,9-11H2,1-3H3,(H,22,24)(H,25,27)
InChI key
YCFFONJEHNSECY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CK156 is a potent and selective DRAK1 inhibitor (IC50 = 49 nM by cell-free radiometric assay, IC50 = 181 nM by cellular NanoBRET, KD = 21 nM by ITC, selectivity by a 468-kinase panel) with good selectivity over DRAK2 (61% inhibition at 1 μM, IC50 = 8 μM by NanoBRET).
Potent and selective DRAK1 (STK17A) inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3538SML2809SML2502
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)