Mass spectrum and IR spectrum testing are not performed on this product.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 585,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
585,00 zł
Nazwa produktu
Linaclotide, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
S1SC[C@@H]2NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]3N(CCC3)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]4NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CSSC4)N)C1)CCC(=O)O)Cc6ccc(cc6)O)CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)C(NC2=O)[C@H](O)C)C(=O)N[C@@H](Cc5ccc(cc5)O)C(=O)O)CC(=O)N)C
InChI
1S/C59H79N15O21S6/c1-26-47(82)69-41-25-101-99-22-38-52(87)65-33(13-14-45(80)81)49(84)66-34(16-28-5-9-30(76)10-6-28)50(85)71-40(54(89)72-39(23-97-96-20-32(60)48(83)70-38)53(88)67-35(18-43(61)78)58(93)74-15-3-4-42(74)56(91)63-26)24-100-98-21-37(64-44(79)19-
InChI key
KXGCNMMJRFDFNR-IURAOCFRSA-N
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥94.5% (HPLC) | description Rapid, effective filtration of homogenates | description ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| form (Powder or Lyophilized powder or film) | form lyophilized powder | form - | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥94.5% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition OK to freeze | storage condition - |
| color white to off-white | color white to off-white | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
can you please provide me Mass spectrum and IR spectrum of linaclotide