Przejdź do
SML3860
Conolidine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(+)-Conolidine, (+)-Ervaticine, (2R,4E,5S)-4-Ethylidene-1,4,5,7-tetrahydro-2,5-ethano-2H-azocino[4,3-b]indol-6(3H)-one, Ervaticine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
654,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.34
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
654,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C1=C(C[N@](CC2)C/3)C4=C(C=CC=C4)N1)[C@@H]2C3=C(C)\[H]
InChI
1S/C17H18N2O/c1-2-11-9-19-8-7-12(11)17(20)16-14(10-19)13-5-3-4-6-15(13)18-16/h2-6,12,18H,7-10H2,1H3/b11-2-/t12-/m0/s1
InChI key
DBGBUYFOJXOYNY-RENATIMJSA-N
Biochem/physiol Actions
Natural analgesic that induces pain relieve though activation of atypical scavenger receptor for chemokines and opioid peptides ACKR3 (CXCR7).
Conolidine is a natural analgesic isolated from tropical flowering shrub Tabernaemontana divaricate, which exhibits potent analgesia in in vivo models of tonic and persistent pain. Conolidine induces pain relieve though activation of atypical scavenger receptor for chemokines and opioid peptides ACKR3 (CXCR7). It appears that conolidine inhibits scavenging functions of ACKR3 therefore increasing levels of endogenous opioid peptides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML4349EMU028171SML3889
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
targeting mouse Cxcr7
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
form
lyophilized powder
form
film or powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: >2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
color
, Almost Colorless
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)