Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 960,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C68H109N17O22S2
Masa cząsteczkowa:
1580.82
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
Storage condition:
desiccated
960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Human type 3 TGF-β receptor sequence-derived TGF-beta1 (TGF-β1) inhibitor that blocks TGF-β1-mediated responses in vitro and in vivo.
P144 (Disitertide) is a 14-aa peptide TGF-beta1 (TGF-β1) inhibitor whose sequence corresponds to aa731-744 of human type 3 TGF-β receptor (UniProt Q03167). P144 blocks TGF-β1 from binding the type 3 TGF-β receptor and inhibits TGF-β1-mediated responses in vitro (80% MV1Lu growth inhibition by 200 μg/mL P144 in the presence of 200 pg/mL human TGF-β1) and in vivo (57% inhibition of hepatic stellate cells (HSCs) activation in a rat model of CCl4 inhalation-induced cirrhosis/hepatic fibrosis; 70 μg P144/rat via q.o.d. i.p.).
P144 (Disitertide) is a 14-aa peptide TGF-beta1 (TGF-β1) inhibitor whose sequence corresponds to aa731-744 of human type 3 TGF-β receptor (UniProt Q03167). P144 blocks TGF-β1 from binding the type 3 TGF-β receptor and inhibits TGF-β1-mediated responses in vitro (80% MV1Lu growth inhibition by 200 μg/mL P144 in the presence of 200 pg/mL human TGF-β1) and in vivo (57% inhibition of hepatic stellate cells (HSCs) activation in a rat model of CCl4 inhalation-induced cirrhosis/hepatic fibrosis; 70 μg P144/rat via q.o.d. i.p.).
Disclaimer
Hygroscopic
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form (Powder or Lyophilized powder or film) | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - |
| color white to off-white | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?