Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 381,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13NO ·HCl
Masa cząsteczkowa:
223.70
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCC1=CC=C(C2=CC=CO2)C=C1.Cl
InChI
1S/C12H13NO.ClH/c13-8-7-10-3-5-11(6-4-10)12-2-1-9-14-12;/h1-6,9H,7-8,13H2;1H
InChI key
PIDHDDFXZYDGMH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available, potent and selective agonist of Trace amine-associated receptor 1 (TAAR1); potent Gq-selective agonist of mTAAR1/hTAAR1.
ZH8659 is an orally available, potent and selective agonist of Trace amine-associated receptor 1 (TAAR1). ZH8659 is a potent Gq-selective agonist of mTAAR1/hTAAR1 (EC50 = 2.6 nM (Gq)). ZH8659 alleviates MK-801-induced schizophrenia-like phenotypes without inducing catalepsy in mice.
ZH8659 is an orally available, potent and selective agonist of Trace amine-associated receptor 1 (TAAR1). ZH8659 is a potent Gq-selective agonist of mTAAR1/hTAAR1 (EC50 = 2.6 nM (Gq)). ZH8659 alleviates MK-801-induced schizophrenia-like phenotypes without inducing catalepsy in mice.
Disclaimer
Hygroscopic
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?