Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 346,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10BrN ·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.54
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
346,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC1=CC=C(C=C1)CCN.Cl
InChI
1S/C8H10BrN.ClH/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChI key
ZHAWIPAHUYMLDV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available, potent, and selective agonist of Trace amine-associated receptor 1 (TAAR1); dual activator of Gs and Gq in mTAAR1/hTAAR1.
ZH8651 is an orally available, potent, and selective agonist of Trace amine-associated receptor 1 (TAAR1). ZH8651 is dual activator of Gs and Gq in mTAAR1/hTAAR1 (EC50 = 9,85 nM (Gs), 66.5 nM Gq). ZH8651 alleviates MK-801-induced schizophrenia-like phenotypes without inducing catalepsy in mice.
ZH8651 is an orally available, potent, and selective agonist of Trace amine-associated receptor 1 (TAAR1). ZH8651 is dual activator of Gs and Gq in mTAAR1/hTAAR1 (EC50 = 9,85 nM (Gs), 66.5 nM Gq). ZH8651 alleviates MK-801-induced schizophrenia-like phenotypes without inducing catalepsy in mice.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?