Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 381,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14FN· HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.73
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCC1=CC=C(C2=CC(F)=CC=C2)C=C1.Cl
InChI key
UFFLABDFGANWCU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
orally available, potent and selective activator of Trace amine-associated receptor 1 (TAAR1); only activates Gs in mTAAR1/hTAAR1-overexpressing cells.
ZH8667 is an orally available, potent and selective activator of Trace amine-associated receptor 1 (TAAR1). ZH8667 only activates Gs in mTAAR1/hTAAR1-overexpressing cells (EC50 = 1.17 nM (Gs).
ZH8667 is an orally available, potent and selective activator of Trace amine-associated receptor 1 (TAAR1). ZH8667 only activates Gs in mTAAR1/hTAAR1-overexpressing cells (EC50 = 1.17 nM (Gs).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?