Przejdź do
SML4076
VU0542270
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[[4-Methyl-2-(2-thienyl)-5-thiazolyl]methyl]-N′-2-thienylurea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13N3OS3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.47
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(CNC(NC2=CC=CS2)=O)SC(C3=CC=CS3)=N1
Biochem/physiol Actions
Potent and highly selective inhibitor of vascular Kir6.1/SUR2B (vascular KATP) channels.
VU0542270 is a potent and highly selective inhibitor of vascular Kir6.1/SUR2B (vascular KATP) channels (IC50 ~ 100 nM) that show no apparent activity toward Kir6.2/SUR1 and other members of the Kir channel family. It appears that VU0542270 binds to SUR2. It has a rather short in vivo half-life (t1/2 = 0.64 hour).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1142SML1033SAB5202195
VU0542270 ≥98% (HPLC)
SML4076
VU0542270
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98%
description
clone S366-60
form
powder
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)