Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15BrFNO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.27
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥98%
Form:
powder
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
optical activity
[α]/D -44 to -54°, c = 0.1 in acetonitrile
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
A-278637 is a selective opener of ATP-sensitive K (KATP) channels (EC50 = 102 nM) that blocks contraction of bladder smooth muscle in both in vivo and in vitro assays. A-278637 is 15-fold more selective than nifedipine for bladder compared other smooth muscle KATP channels, and displays reduced effects on mean arterial pressure compared to other channel openers.
A-278637 is a selective opener of ATP-sensitive K (KATP) channels.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?