Przejdź do
SML4089
VU534
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(5,7-Dimethyl-2-benzothiazolyl)-1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxamide, VU 534, VU-534
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
458,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22FN3O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
447.55
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
458,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1CCN(S(=O)(C2=CC=C(C=C2)F)=O)CC1)NC3=NC4=C(S3)C(C)=CC(C)=C4
Biochem/physiol Actions
Allosteric site-targeting, reversible, potent and selective N-Acyl-phosphatidylethanolamine-hydrolyzing phospholipase D (NAPE-PLD) activator.
VU534 is a non-cytotoxic (up to 30 μM in murine RAW264.7 and human HepG2 cultures), reversible, potent and selective N-Acyl-phosphatidylethanolamine-hydrolyzing phospholipase D activator (mouse EC50/Emax = 0.30 μM/2.1-fold, human EC50/Emax = 0.93 μM/1.8-fold, using respective recombinant NAPE-PLD) that targets an allosteric site distinct from that of PE, DCA, or LEI-401, showing only weak sEH inhibition (IC50/Emax = 1.2 μM/55%) and little potency toward FAAH. VU534 enhances murine BMDMs efferocytosis (by 1.65-fold with 6h 10 μM pretreatment) by activating cellular NAPE-PLD activity (EC50/Emax = 6.6 μM/1.6-fold in RAW264.7 and 1.5 μM/1.6-fold in HepG2).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML4088HPA019832HPA024338
VU534 ≥98% (HPLC)
SML4089
VU534
VU533 ≥98% (HPLC)
SML4088
VU533
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)