Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 432,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18F2N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.35
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
432,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1CCOCC1)C2=NNC=C2NC(C3=C(C=CC=C3F)F)=O
Biochem/physiol Actions
Potent and selective glycogen synthase kinase-3 (GSK3⍺/β) inhibitor.
SGC-GSK3-1 is a potent and selective glycogen synthase kinase-3 inhibitor (GSK3⍺/β IC50 = 1/2 nM by cell-free enzymatic assay, 4.6/12 nM by cellular NanoBRET) that protects iPSC-derived motor neurons from ER stress-induced death.
SGC-GSK3-1 is a potent and selective glycogen synthase kinase-3 inhibitor (GSK3⍺/β IC50 = 1/2 nM by cell-free enzymatic assay, 4.6/12 nM by cellular NanoBRET) that protects iPSC-derived motor neurons from ER stress-induced death.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?