Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 412,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17F2N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.34
NACRES:
NA.28
eCl@ss:
32150313
UNSPSC Code:
12352203
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1CCNCC1)C2=NNC=C2NC(C3=CC(F)=CC(F)=C3)=O
Biochem/physiol Actions
Potent cyclin-dependent kinase-like 5 (CDKL5) and glycogen synthase kinase-3 (GSK3⍺/β) inhibitor with good kinome-wide selectivity.
SGC-CDKL5/GSK3-1 is a potent cyclin-dependent kinase-like 5 and glycogen synthase kinase-3 inhibitor (CDKL5/GSK3⍺/GSK3β IC50 = 6.5/4/9 nM by cell-free enzymatic assay, 3.5/10/35 nM by cellular NanoBRET) with good kinome-wide selectivity. SGC-CDKL5/GSK3-1 protects iPSC-derived motor neurons from ER stress-induced death.
SGC-CDKL5/GSK3-1 is a potent cyclin-dependent kinase-like 5 and glycogen synthase kinase-3 inhibitor (CDKL5/GSK3⍺/GSK3β IC50 = 6.5/4/9 nM by cell-free enzymatic assay, 3.5/10/35 nM by cellular NanoBRET) with good kinome-wide selectivity. SGC-CDKL5/GSK3-1 protects iPSC-derived motor neurons from ER stress-induced death.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?