Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20ClN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.80
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent and selective pan-BET family bromodomain (BrD) inhibitor. I-BET787 is an orally active, potent and selective pan-BET bromodomain (BrD) inhibitor (BRD2/3/4/T pIC50 =6.9/7.1/7.1/6.3/BrD1 5.7/6.2/5.9/5.1/BrD2) that demonstrates efficacy in an inflammation model in mice in vivo (5 & 15 mg/kg b.i.d. p.o. for 14 days)by suppressing KLH-TNP (100 μg/kg via i.p. 1h post first I-BET787 oral dosing)-induced T-cell activation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder, pan-BET bromodomain inhibitor | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?