Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 397,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18N2O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.49
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
397,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Application
Biochem/physiol Actions
GSK0660 is a potent and selective peroxisome proliferator-activated receptor delta (PPARdelta) and PPARbeta antagonist (IC50 = 300 nM against GW1516-induced PPARβ/δ reporter activity; IC50 = 155 nM vs >10 µM for PPARα and PPARγ by GW1516 displacement binding assays). GSK0660 effectively antagonizes PPARβ/δ agonist GW501516 (GW1516)-induced target genes expression in multiple cell types, including HuH7, rat L6 myotubes, and mouse BMDMs (1-10 nM GW1516, 100-1000 nM GSK0660).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder, PPARβ/δ antagonist | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GSK0660
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?