Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H39N5O2
Masa cząsteczkowa:
489.65
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
GSK023 is a potent and selective probe for the N-terminal bromodomain (BD) BD1 of bromodomain and extra-terminal (BET) proteins (pIC50 & BD1/BD2 fold selectivity = 8.0/400/BRD2, 7.7/400/BRD3, 7.8/1000/BRD4, 7.3/630/BRDT by TR-FRET; pKd & BD1/BD2 fold selectivity = 8.5/1000/BRD2, 8.4/400/BRD3, 8.1/316/BRD4, 8.1/400/BRDT by BROMOscan; pKd = 5.0/EP300, >2000/20 non-BET BDs) with antiproliferative potency against human primary T cells, coronary artery smooth muscle cells, endothelial cells, and fibroblasts (0.16-10 µM) by impacting a variety of immune-modulatory biomarkers (MCP-1 pIC50 = 6.9 using human whole blood).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?