Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H16O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.40
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Hydroxyphenyl-fluorescein (HPF), a cell-permeable and photostable fluorescent probe, is specifically designed for the selective detection of primarily hydroxyl radicals (HO•), and peroxynitrite (ONOOˉ) over minimally reactive H2O2, O2ˉ•, NO, 1O2 and ROO•. Initially exhibiting weak fluorescence (ε454 = 28,000 M-1cm-1, Φ: 0.006), HPF undergoes O-dearylation upon reaction with these species, releasing its hydroxy-phenoxy group and generating intensely fluorescent fluorescein, which leads to a dose-dependent fluorescence signal increase (λex/λem: 490/515 nm) and significantly enhanced optical properties (ε492 = 84,000 M-1cm-1, Φ: 0.85). HPF′s inherent selectivity, complete autoxidation resistance, low toxicity, and quantitative fluorescence response establish it as a valuable tool for applications spanning microscopy, enzymatic assays, and multiplexing.
Disclaimer
Hygroscopic, store with desiccant
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description 5 mM in DMF | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?