Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 780,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H17NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
423.42
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
light yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Aminophenyl-fluorescein (APF), a cell-permeable and photostable probe, is designed for the selective detection of highly reactive oxygen and nitrogen species (hROS & hRNS), notably hypochlorite (OClˉ), hydroxyl radicals (HO•), and peroxynitrite (ONOOˉ) over minimally reactive H2O2, O2ˉ•, NO, 1O2 and ROO•. Initially exhibiting weak fluorescence (ε455 = 24,000 M-1cm-1, Φ: 0.008), APF undergoes O-dearylation upon reaction with these species, releasing its amino-phenoxy group and generating intensely fluorescent fluorescein, which leads to a dose-dependent fluorescence signal increase (λex/λem: 490/515 nm) and significantly enhanced optical properties (ε492 = 84,000 M-1cm-1, Φ: 0.85). APF′s inherent selectivity, complete autoxidation resistance, low toxicity, and quantitative fluorescence response establish it as a valuable tool for applications spanning microscopy, enzymatic assays, and multiplexing.
Disclaimer
Hygroscopic, store with desiccant
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description 5 mM in DMF, suitable for fluorescence | description ≥98% (HPLC) | description 5 mM in DMF |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form liquid | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?