Przejdź do
A4108
Aminophenyl fluorescein solution
5 mM in DMF, suitable for fluorescence
Synonim(y):
2-[6-(4′-amino)phenoxy-3H-xanthen-3-on-9-yl]benzoic acid solution, APF solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4920,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
200-679-5
NACRES:
NA.32
4920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
5 mM in DMF
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
General description
Aminophenyl fluorescein solution, also known as APF, is a novel fluorescent probe. APF exists as a non-fluorescent entity, which converts to its fluorescent form called fluorescein upon oxidation. The excitation length is at 488nm, and the emission spectrum is monitored between 495-600nm and measured using flow cytometry.
Fluorescence intensity increases after reaction with hROS (e.g. hydroxy radical, peroxynitrite and hypochlorite). And, APF is resistant to light-induced autoxidation.
Application
Aminophenyl fluorescein solution is a suitable tool to detect hypobromous acid (HOBr) produced in eosinophils. It is used to detect the halogenating activity of heme peroxidases in leukocytes. APF does not react with nitric oxide, superoxide, and hydrogen peroxide; hence, it can be used to detect peroxynitrite differentially.
Fluorescent detector of highly reactive oxygen species (hROS). Fluorescence intensity increases after reaction with hROS (e.g. hydroxy radical, peroxynitrite and hypochlorite). Since APF does not react with nitric oxide, superoxide, and hydrogen peroxide, it can be used to differentially detect peroxynitrite. APF is resistant to light-induced autoxidation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H42904695546970
description
5 mM in DMF, suitable for fluorescence
description
5 mM in DMF
description
free acid
description
p.a.
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
concentration
5 mM in DMF
concentration
5 mM in DMF
concentration
≤100% (2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid)
concentration
-
form
liquid
form
-
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)