Przejdź do
STS0023
Greener Alternative Detergents Kit
non-ionic
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
ECOSURF™ EH-9, TERGITOL™ 15-S-7
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161902
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
application(s)
life science and biopharma
greener alternative category
General description
Surfactants are essential for numerous chemical applications – as detergents, wetting agents, emulsifiers, foaming agents, dispersants and more. Greener Alternative Detergents are now available. This Kit includes various detergents for evaluation in your Research. The included detergents are readily biodegradable (OECD 301). These products are aligned with one or more of “The 12 Principles of Green Chemistry”.
Features and Benefits
The included detergents are readily biodegradable (OECD 301)
Legal Information
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • TERGITOL™, Type 15-S-7
    Karta charakterystyki
  • TERGITOL™, Type 15-S-9
    Karta charakterystyki
  • TERGITOL™ 15-S-40 solution, 70% aqueous solution
    Karta charakterystyki
  • ECOSURF™ EH-9 solution, 90% aqueous solution
    Karta charakterystyki
  • TERGITOL™ 15-S-15, Non-ionic surfactant
    Karta charakterystyki
  • ECOSURF™ SA-7, Non-ionic surfactant
    Karta charakterystyki
  • TERGITOL™ 15-S-3, Non-ionic surfactant
    Karta charakterystyki
Zobacz wszystko (8)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)