Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H55NO13S
Masa cząsteczkowa:
657.81
NACRES:
NB.34
eCl@ss:
32039090
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Non-ionic
assay
95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
CALIXAR®
CMC
0.54 mM
solubility
water: 27 mM, DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
General description
DDG is a soft proprietary detergent. DDG is a non-ionic amphiphilic detergent and surfactant with a di-glucose polar group and decyl chain.
Application
DDG is used for
- Extraction of membrane proteins
- Solubilize membrane proteins
- Stabilization of membrane proteins
- Creating lipid detergents
- Creating mixed micelles
- Creating protein detergent micelles
Features and Benefits
- Moderate detergent
- Not sensitive to pH variations
- Not sensitive to ionic strength
- Able to be combined with biological materials
- Can be used in a buffer or aqueous solution
Legal Information
CALIXAR is a registered trademark of CALIXAR SAS FRANCE
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| assay 95% (HPLC) | assay 95% (HPLC) | assay 98% (HPLC) | assay - |
| CMC 0.54 mM | CMC >10 mM | CMC 0.25 mM | CMC - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename CALIXAR® | manufacturer/tradename CALIXAR® | manufacturer/tradename CALIXAR® | manufacturer/tradename CALIXAR® |
| solubility water: 27 mM, DMSO: soluble, methanol: soluble | solubility water: 0.5 M, DMSO: soluble, methanol: soluble | solubility DMSO: soluble, methanol: soluble, water: 1.1 mM | solubility water: 15 mM, methanol: soluble, DMSO: soluble |
| description Non-ionic | description Non-ionic | description Non-ionic | description Non-ionic |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?