Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H104N6O24S
Masa cząsteczkowa:
1253.49
NACRES:
NB.34
eCl@ss:
32039090
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Non-ionic
form
powder
manufacturer/tradename
CALIXAR®
CMC
~0.15 mM
solubility
water: 15 mM, DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
General description
DDTAC is a soft proprietary, non-ionic detergent.
Application
DDTAC is used for
- Extraction of membrane proteins
- Solubilization of fragile membrane proteins
- Stabilization of fragile membrane proteins
Features and Benefits
- Mild detergent
- Not sensitive to pH variations
- Not sensitive to ionic strength
- Can be customized to solubilize and stabilize specific membrane proteins
Legal Information
CALIXAR is a registered trademark of CALIXAR SAS FRANCE
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description ≥99% |
| CMC ~0.15 mM | CMC 2.2 mM | CMC 0.56 mM ((TS)) | CMC - |
| manufacturer/tradename CALIXAR® | manufacturer/tradename CALIXAR® | manufacturer/tradename CALIXAR® | manufacturer/tradename - |
| solubility water: 15 mM, methanol: soluble, DMSO: soluble | solubility DMSO: soluble, water: soluble, methanol: soluble | solubility DMSO: soluble, methanol: soluble, water: 28 mM | solubility - |
| description Non-ionic | description Non-ionic | description Non-ionic | description - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?