Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28F13NO11
Masa cząsteczkowa:
717.43
NACRES:
NB.34
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Non-ionic
assay
98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
CALIXAR®
CMC
0.56 mM ((TS))
solubility
water: 28 mM, DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
General description
FLAC6 is a soft proprietary detergent. FLAC6 is a non-ionic amphiphilic detergent with a lactobionamide head group and a fluorinated chain.
Application
FLAC6 is used for
- Extraction of membrane proteins
- Solubilize membrane proteins
- Stabilization of membrane proteins
- Creating lipid detergents
- Creating mixed micelles
- Creating protein detergent micelles
Features and Benefits
- Gentle detergent
- Not sensitive to pH variations
- Not sensitive to ionic strength
- Able to be combined with biological materials
- Can be used in a buffer or aqueous solution
Legal Information
CALIXAR is a registered trademark of CALIXAR SAS FRANCE
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| solubility DMSO: soluble, methanol: soluble, water: 28 mM | solubility water: >100 mM, methanol: soluble, DMSO: soluble | solubility DMSO: soluble, methanol: soluble, water: 1.1 mM | solubility water: 15 mM, methanol: soluble, DMSO: soluble |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| assay 98% (HPLC) | assay 97% (HPLC) | assay 98% (HPLC) | assay - |
| CMC 0.56 mM ((TS)) | CMC - | CMC 0.25 mM | CMC ~0.15 mM |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| manufacturer/tradename CALIXAR® | manufacturer/tradename CALIXAR® | manufacturer/tradename CALIXAR® | manufacturer/tradename CALIXAR® |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?