Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H43NO11
Masa cząsteczkowa:
497.58
NACRES:
NB.34
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Non-ionic
assay
97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
CALIXAR®
CMC
1.3 mM
solubility
water: >100 mM, DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
General description
DLAC is a soft proprietary detergent. DLAC is a non-ionic detergent with a lactobionamide head group and a decyl chain.
Application
DLAC is used for
- Extraction of membrane proteins
- Solubilization of membrane proteins
- Stabilization of membrane proteins
Features and Benefits
- Mild detergent
- Not sensitive to pH variations
- Not sensitive to ionic strength
- Able to be combined with biological materials
- Can be used in a buffer or aqueous solution
Legal Information
CALIXAR is a registered trademark of CALIXAR SAS FRANCE
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| solubility water: >100 mM, methanol: soluble, DMSO: soluble | solubility water: 1.1 mM, DMSO: soluble, methanol: soluble | solubility water: 15 mM, DMSO: soluble, methanol: soluble | solubility methanol: soluble, DMSO: soluble, water: 28 mM |
| assay 97% (HPLC) | assay 98% (HPLC) | assay - | assay 98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| manufacturer/tradename CALIXAR® | manufacturer/tradename CALIXAR® | manufacturer/tradename CALIXAR® | manufacturer/tradename CALIXAR® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| CMC 1.3 mM | CMC 0.25 mM | CMC ~0.15 mM | CMC 0.56 mM ((TS)) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?