Przejdź do
SYNP170002D
Synthware™ round bottom pressure vessel with protective coating
capacity 75 mL, O.D. × L 46 mm × 90 mm, bushing type, #25
Synonim(y):
Synthware P170002D, pressure tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
725,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
75 mL
Manufacturer/tradename:
Kemtech P170002D
Packaging:
pack of 1 ea
725,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
bushing type #25
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech P170002D
O.D. × L
46 mm × 90 mm
capacity
75 mL
General description
Pressure Vessel, Heavy Wall, Rb, 75mL, #25, 46X90mm, Protective Covering, Working Temp -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100025 + R212EP
Application
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNP170003DSYNP170004DSYNP160004D
description
capacity 75 mL, O.D. × L 46 mm × 90 mm, bushing type, #25
description
bottle capacity 150 mL, O.D. × L 60 mm × 100 mm, bushing type, #15
description
capacity 150 mL, O.D. × L 60 mm × 100 mm, bushing type, #25
description
bottle capacity 48 mL, O.D. × L 46 mm × 70 mm, bushing type, #15
manufacturer/tradename
Kemtech P170002D
manufacturer/tradename
Kemtech P170003D
manufacturer/tradename
Kemtech P170004D
manufacturer/tradename
Kemtech P160004D
capacity
75 mL
capacity
-
capacity
150 mL
capacity
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
feature
bushing type #25
feature
bushing type #15
feature
bushing type #25
feature
bushing type #15
O.D. × L
46 mm × 90 mm
O.D. × L
60 mm × 100 mm
O.D. × L
60 mm × 100 mm
O.D. × L
46 mm × 70 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)