Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 361,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 841,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N2O14P3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.15
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥96%
Storage temp.:
−20°C
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt, ≥96%
Quality Segment
assay
≥96%
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[NaH].[P](=O)(O[P](=O)(OCC1OC(CC1O)N2C=C(C(=O)NC2=O)C)O)(O[P](=O)(O)O)O
InChI
1S/C10H17N2O14P3.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(24-8)4-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
KAELIXTVSANDSE-UHFFFAOYSA-N
Application
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt has been used:
- in the quenching ability test for dual-aptamer and multiple-nucleotide detection based on a multiple-aptamer/GO-nS complex
- to study protein-metabolite interactions in the central metabolism of Escherichia coli
- in a polymerase chain reaction (PCR) product formation using AM-toxin primers
Thymidine 5′-triphosphate (dTTP) is one of the four natural deoxynucleotides, along with deoxyadenosine 5′-triphosphate (dATP), deoxyguanosine 5′-triphosphate (dGTP) and deoxycytosine 5′-triphosphate (dCTP) used for the biosynthesis of deoxyribonucleic acids by DNA polymerases and reverse transcriptases. Deoxy-TTP may also be used as a substrate to study the specificity and kinetics of thymidine-triphosphatase(s) (EC 3.6.1.39) and other dTTP hydrolyzing activities.
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥96% | description 10 mM (pH 7.0) | description PCR Grade, sodium salt | description Lithium salt |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| assay ≥96% | assay ≥99% | assay 99% (dNTP) | assay ≥98% |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?