Przejdź do
11051482001
Roche
dTTP
Lithium salt
Synonim(y):
2′-deoksy-tymidyn-5′-trifosforan, dezoksy-tymidyn-5′-trifosforan, 2′-
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N2O14P3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.15
UNSPSC Code:
41116100
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
Assay:
≥98%
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
form
solution
usage
sufficient for 6,250 standard reactions (PCR)
packaging
pkg of 250 μL (25 μmol)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
100 mM
technique(s)
DNA amplification: suitable, DNA sequencing: suitable, whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[NaH].[P](=O)(O[P](=O)(OCC1OC(CC1O)N2C=C(C(=O)NC2=O)C)O)(O[P](=O)(O)O)O
InChI
1S/C10H17N2O14P3.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(24-8)4-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
KAELIXTVSANDSE-UHFFFAOYSA-N
General description
dTTP to 100 mM klarowny, bezbarwny roztwór soli litu (pH 7).
roztwór dTTP w wodzie (pH 7), 100 mM, sól litu.
Application
Używaj dTTP, soli litowej, do sekwencjonowania DNA, etykietowania i wszystkich typów reakcji amplifikacji lub reakcji przedłużania starterów.
Był używany w technikach PCR fingrprinting i PCR.
Analysis Note
Typical analysis:
  • ≥98% dTTP (HPLC), ≤1.5% dTDP (HPLC), ≤0.5% dTMP (HPLC)
  • Absorbance determination A250/A260, A280/A260, A290/A260
  • DNase activity negative, according to the current Quality Control procedures
  • Suitability for PCR
Other Notes
1 μmol dTTP = 9,5jednostek A260
Wyłącznie do badań naukowych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Nasze dezoksynukleotydy klasy PCR są jeszcze czystsze niż sole litowe, aby zapewnić doskonałą wydajność w reakcjach PCR. Deoksynukleotydy PCR Grade zawierają sól sodową nukleotydu w wodzie PCR Grade Water.
Dla wygody, niektóre z naszych deoksynukleotydów są również dostępne w:
  • zestawy nukleotydów (wszystkie 4 nukleotydy w oddzielnych fiolkach)
  • gotowe do użycia mieszaniny nukleotydów (wstępnie zmieszane roztwory wszystkich 4 nukleotydów).
Są one również istotnymi składnikami:
  • zestawów (dNTP, bufor i polimeraza w oddzielnych fiolkach)
  • gotowych do użycia mieszanin [polimerazy, nukleotydów i buforu (wstępnie zmieszane 2x roztwory)].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T0251T7791T9656
dTTP Lithium salt
Roche
11051482001
dTTP
description
Lithium salt
description
≥96%
description
10 mM (pH 7.0)
description
100 mM in H2O
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
form
solution
form
-
form
liquid
form
liquid
assay
≥98%
assay
≥96%
assay
≥99%
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
100 mM
concentration
-
concentration
10 mM (pH 7.0)
concentration
100 mM in H2O
packaging
pkg of 250 μL (25 μmol)
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)