Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 265,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
265,00 zł
Nazwa produktu
Tartrazine, Dye content ≥85 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥85%
technique(s)
titration: suitable
color
orange
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, yellow to orange
density
2.12 at 20 °C
εmax
435-500 at 425-429 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=NN(c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C1N=Nc3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N4O9S2.3Na/c21-15-13(18-17-9-1-5-11(6-2-9)30(24,25)26)14(16(22)23)19-20(15)10-3-7-12(8-4-10)31(27,28)29;;;/h1-8,13H,(H,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
The application of Tartrazine is seen in the phloxine-tartrazine procedure for cellular inclusions such as viral aggregates and eosinophil granules. It may be used as a substitute for orange G in a variant of Mallory′s trichrome, and in a methyl violet-tartrazine mixture to stain cryptosporidia in faecal smears and mucosal scrapings.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content ≥85 % | description analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| color orange | color - | color - | color - |
| form powder | form - | form - | form solution |
| solubility H2O: 10 mg/mL, clear, yellow to orange | solubility - | solubility - | solubility - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cleaning products | application(s) cosmetics | application(s) hematology |
| composition Dye content, ≥85% | composition - | composition - | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tartrazine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?