Przejdź do
T0699
Trichloroacetic acid solution
6.1 N
Synonim(y):
TCA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
677,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl3CCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.39
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
970119
Concentration:
6.1 N, ~100 % (w/v)
Form:
liquid
677,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
6.1 N, ~100 % (w/v)
SMILES string
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
General description
Trichloroacetic acid (TCA) is a strong acid. At the pH of drinking water, TCA exists almost in salt form.
Application
Trichloroacetic acid solution has been used:
  • in indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) enzyme assay to hydrolyze N-formylkynurenine and produce kynurenine
  • in the proliferation of human pulmonary artery smooth muscle cells (HPASMCs)
  • to treat ground tissue and precipitate proteins during protein extraction and quantification
Biochem/physiol Actions
Trichloroacetic acid solution is traditionally used to precipitate protein. It can be used to determine protein concentration by quantitative precipitation. Trichloroacetic acid can also be used as a decalcifier and fixative in microscopy.
Trichloroacetic acid (TCA) with no known systemic toxicity, is used as a time-honored agent for superficial peeling. It is a peroxisome proliferator.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T639991228
description
6.1 N
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
BioUltra, ≥99.5% (T)
concentration
~100 % (w/v), 6.1 N
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
crystalline
form
crystals, flakes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloroacetic acid solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
76-03-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Where can I find the IFU for this reagent please?
    1 answer
    1. Helpful?
  2. Is solution prepared in water at 1g/ml concentration?
    1 answer
    1. This product is prepared in water at approximately 1.0 g/mL. The concentration may range from 5.8 - 6.1M or 0.947 - 1.05 g/mL. The lot-specific molarity of this solution is reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certficate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t0699#product-documentation
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?