Przejdź do
T1135
TERGITOL™
MIN FOAM 1x
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
627,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
eCl@ss:
32150319
627,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
non-ionic
form
liquid
mol wt
640 g/mol
CMC
34 ppm
transition temp
cloud point 40 °C
solubility
soluble (Water solubility: 10 g/l at 20 °C - soluble)
HLB
12.6
application(s)
SMILES string
OCCO.CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H10O.C3H8O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h5H,2-4H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
InChI key
QMNOIORHZMRPLS-UHFFFAOYSA-N
General description
Tergitol is a nonionic surfactant which can be used to extract estrogens
Application
Tergitol has been used in a study to assess a method for detecting Salmonella enterica serovar Enteritidis in liquid whole eggs using loop-mediated isothermal amplification (LAMP). It has also been used in a study to investigate the oxidation of nonylphenol ethoxylates (NPEO) and octylphenol ethoxylates (OPEO) by oxidant systems generating hydroxide radicals.
Other Notes
Polyglycol ether (nonionic) surfactants.
Legal Information
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
STS0025NP10
description
MIN FOAM 1x
description
Type 15-S-9, Molecular Biology
description
Type NP-10
form
liquid
form
liquid
form
-
application(s)
application(s)
-
application(s)
-
HLB
12.6
HLB
13.3
HLB
13.2
mol wt
640 g/mol
mol wt
596 g/mol
mol wt
682 g/mol
description
non-ionic
description
non-ionic, (application(s): life science and biopharma)
description
non-ionic
solubility
soluble (Water solubility: 10 g/l at 20 °C - soluble)
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
392.0 °F - open cup - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
200 °C - open cup - (External MSDS)
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is it already a 1% Tergitol solution or should it be diluted to get such a solution?
    1 answer
    1. This product is not a 1% solution . It is supplied as a non-ionic neat liquid. This product must be diluted by the end-user to prepare a 1% Tergitol solution.
      Helpful?
  2. what is the MW?
    1 answer
    1. As listed in the 'PROPERTIES' section, the molecular weight of this material is 640 g/mol.