Przejdź do
T1426
Trypsin from bovine pancreas
TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein
Synonim(y):
Serine Protease 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
328,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
467,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8230,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-650-8
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
≥10,000 BAEE units/mg protein
Biological source:
bovine pancreas
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
grade
Proteomics Grade
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥10,000 BAEE units/mg protein
mol wt
23.8 kDa
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
solubility
hydrochloric acid: soluble 1 mM
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Chymotrypsin ≤0.1 BTEE units/mg protein
storage temp.
−20°C
Application
For trypsin digestion of peptides, use a ratio of about 1:100 to 1:20 for trypsin:peptide. The typical use for this product is in removing adherent cells from a culture surface. The concentration of trypsin necessary to dislodge cells from their substrate is dependent primarily on the cell type and the age of the culture. Trypsins have also been used for the re-suspension of cells during cell culture, in proteomics research for digestion of proteins and in various in-gel digestions. Additional applications include assessing crystallization by membrane-based techniques and in a study to determine that protein folding rates and yields can be limited by the presence of kinetic traps.
Biochem/physiol Actions
Trypsin cleaves peptides on the C-terminal side of lysine and arginine residues. The rate of hydrolysis of this reaction is slowed if an acidic residue is on either side of the cleavage site and hydrolysis is stopped if a proline residue is on the carboxyl side of the cleavage site. The optimal pH for trypsin activity is 7-9. Trypsin can also act to cleave ester and amide linkages of synthetic derivatives of amino acids. EDTA is added to trypsin solutions as a chelating agent that neutralizes calcium and magnesium ions that obscure the peptide bonds on which trypsin acts. Removing these ions increases the enzymatic activity.
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Preparation Note
Soluble in 1 mM HCl at 1 mg/mL.
It is also TPCK-treated and dialyzed. Treatment with L-1-Tosylamide-2-phenylethyl chloromethyl ketone (TPCK) reduces the chymotrypsin activity which is usually present in trypsin.
Other Notes
One BAEE unit will produce a A253 of 0.001 per minute at pH 7.6 at 25°C using BAEE as a substrate.
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Disclaimer
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T1005T9935T8003
description
TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein
description
Type XI, lyophilized powder, ≥6,000 BAEE units/mg protein
description
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥9,000 BAEE units/mg protein, BioReagent, suitable for cell culture
description
Type I, ~10,000 BAEE units/mg protein
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
-
biological source
-
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
specific activity
≥10,000 BAEE units/mg protein
specific activity
≥6,000 BAEE units/mg protein
specific activity
≥9,000 BAEE units/mg protein
specific activity
~10,000 BAEE units/mg protein
grade
Proteomics Grade
grade
-
grade
-
grade
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin from bovine pancreas
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-07-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. For your trypsin (e.g., T1426), what validated thermal inactivation conditions do you recommend, and can complete inactivation be achieved with ≤70 °C heating (to minimize sample protein denaturation) instead of the typical 80–95 °C for 5–10 min?
    1 answer
    1. Thermal inactivation conditions for trypsin have not been internally validated. As reported in the product datasheet, trypsin is reversibly denatured at high pH (above 11), by precipitation with TCA, or by high concentrations of urea (greater than 6.5 M) and irreversibly denatured by heating at 100 °C in 1% (w/v) SDS for 5 minutes is required.
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/136/179/t1426pis-ms.pdf
      The following publication may also be of interest:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2728467/
      Helpful?
  2. Hello, we need for our experiments purified cationic trypsin. Did you ever confirm that the bovine trypsin you sell is cationic trypsin or PRSS1. Thanks
    1 answer
    1. This product is the native form of trypsin, beta-trypsin. This product had not been cofirmed to be cationic nor anionic isoform.
      Helpful?
  3. I would like to ask, is the Trypsin, TPCK-treated already sterile when I solve the powder in sterile aquadest, or have I to filter the solution?
    1 answer
    1. This product is not sterile and will need to be sterile filtered. See product SLGP33RS, Millex GP, for a suitable filter options:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/slgpr33rs
      Helpful?
  4. How much of Product T1426, Trypsin from bovine pancreas, should I use to digest my peptide?
    1 answer
    1. For trypsin digestion of peptides, use a ratio (w:w) of about 1:100 to 1:20 for trypsin:peptide. Trypsin preparations usually contain some contaminating chymotrypsin and this should be inhibited with N-tosyl-L-phenylalanyl chloromethyl ketone (TPCK). Product No. T1426 has already been treated with TPCK, so it does not need to be further treated.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is the extinction coefficient for Product T1426, Trypsin from bovine pancreas?
    1 answer
    1. Various values have been reported in the literature for the extinction coefficient of bovine pancreatic trypsin. The E1%(280) values have ranged from 12.9 - 15.4. When we assay the protein content of Product No. T1426 in our labs here at Sigma, we use a value of 14.4.
      Helpful?
  7. What is Product T1426, Trypsin from bovine pancreas, soluble in, and how do you recommend storing solutions?
    1 answer
    1. Trypsin is soluble in 1 mM hydrochloric acid (pH approximately 3). It is also surprisingly stable in 1 mM HCl. Solutions are stable for approximately 1 year when aliquoted and stored at -20°C. The presence of Ca2+ (20 mM) will also retard trypsin's ability to autodigest, and will therefore help to maintain the stability of the trypsin in solution.
      Helpful?
  8. Does Product T1426, Trypsin from bovine pancreas, work for in-gel digestions?
    1 answer
    1. For in-gel digestions, we actually recommend using a methylated trypsin. Product No. T6567 is Trypsin from porcine pancreas, proteomics grade, dimethylated. For product T6567, the lysine residues of proteomics grade trypsin have been reductively methylated, resulting in a product that is resistant to autolysis. The T6567 has also been treated with TPCK to remove chymotryptic activity, further purified through affinity chromatography, and lyophilized. This results in an enzyme that gives highly specific cleavage.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review