Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 604,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.07
UNSPSC Code:
12352202
604,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
Application
Total Protein Reagent has been used in the biuret assay.
Total Protein Reagent can be used for the quantitative, colorimetric determination of total protein concentration in solution at 540 nm. The total protein reagent is supplied as a ready-to-use liquid.
Biochem/physiol Actions
A biuret-based total protein reagent. Copper ions in the alkaline reagent react with peptide bonds in proteins resulting in a purple color with an absorbance maximum of 540 nm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description liquid, 2 mg protein/ml | description ~8% Ag basis |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?