Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2540,00 zł
description
wavelength 595 nm
total test time 2 min
working reagent stability 18-26°C for 2 weeks
dynamic range 50 mg/dL 0.5 g/L
Quality Segment
parameter
18-26 °C temperature, 50 μL sample volume
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- total protein in the bacterial homogenate by Bradford method
- total protein content by the Bradford microassay from the tissue extracts
- serum total protein
- soluble protein content by the Bradford method from leaves
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description for 0.1-1.4 mg/ml protein | description - | description Suitable for any plant species or tissue |
| description wavelength 595 nm | description - | description - | description - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| parameter 50 μL sample volume, 18-26 °C temperature | parameter - | parameter - | parameter - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?