Przejdź do
T2020
(±)-α-Tocopherol phosphate disodium salt
water-soluble α-tocopherol analog
Synonim(y):
Alpha Tocopherol phosphate disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
735,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C29H49O5PNa2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
554.65
UNSPSC Code:
12352205
eCl@ss:
34058016
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
MDL number:
735,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(OP(O)(O)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H51O5P.Na.H/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(34-35(30,31)32)23(5)24(6)28(26)33-29;;/h20-22H,9-19H2,1-8H3,(H2,30,31,32);;
InChI key
QRLCTLIPEFQSSG-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-α-Tocopherol phosphate disodium salt has been used as an antioxidant, to assess its protection against oxidative damage in rat hippocampal neurons. It has also been used to study its molecular mechanisms and transport across the plasma membrane.
Biochem/physiol Actions
Tocopherols (TCP) (vitamin E) are a series (α, β, γ and δ) of chiral organic molecules that vary in their degree of methylation of the phenol moiety of the chromanol ring. Tocopherols are lipid soluble anti-oxidants that protect cell membranes from oxidative damage. α-Tocopherol is the form of tocopherol preferentially absorbed by Homo sapiens. α-Tocopherol phosphate (TocP) is used along the α-tocopherol acetate, α-tocopherol-nicotinate, α-tocopherol succinate and other esterified forms as a vitamin E supplement with similar but differential activities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T3001T325190669
description
water-soluble α-tocopherol analog
description
oil or semi-solid, ~1360 IU/g
description
synthetic, ≥96% (HPLC)
description
tested according to Ph. Eur.
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
plant
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
96.0-102.0%
form
solid
form
oil or semi-solid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
yellow
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the solubility in water? In addition, what is the concentration of acetic acid to dissolve it at 20mg/ml on the spec sheet if AA is recommended?
    1 answer
    1. The solubility of this product in water has not been tested. Solubility testing is performed at 20 mg/mL in glacial acetic acid.