Przejdź do
T2455
T3MG
Synonim(y):
(±)-threo-3-Methylglutamic acid, 3MG, threo-3-Methylglutamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
763,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
763,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
color
white to off-white
solubility
H2O: >1.5 mg/dL
suitability
suitable for TLC (single spot)
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@@H](CC(O)=O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-3(2-4(8)9)5(7)6(10)11/h3,5H,2,7H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,5+/m0/s1
InChI key
FHJNAFIJPFGZRI-WVZVXSGGSA-N
Biochem/physiol Actions
T3MG is a selective inhibitor of excitatory amino acid transporters GLT-1, EAAT2, and EAAT4.
T3MG is a selective inhibitor of excitatory amino acid transporters GLT-1, EAAT2, and EAAT4. T3MG has long been utilized as a gold standard in the study of general EAAT function. It has more recently been shown to be selective for EAAT2 and EAAT4 as compared to EAAT1 and EAAT3 in electrophysiology and glutamate/aspartate uptake assays. Although there are other EAAT2-selective compounds, this is the first tool with selectivity for EAAT4. T3MG is not a substrate for the transporters themselves, nor does it have activity at glutamate ion channels.
Features and Benefits
This compound is featured on the Excitatory Amino Acid Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
T3MG dissolves in water at a concentration that is greater than 1.5 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2823SML4263SAB5702837
T3MG
Sigma-Aldrich
T2455
T3MG
NA-014 ≥98% (HPLC)
SML4263
NA-014
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: >1.5 mg/dL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
colorless
suitability
suitable for TLC (single spot)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)