Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 410,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 725,00 zł |
6 x 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
410,00 zł
Nazwa produktu
TNM-FH insect medium, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | insect: suitable
components
NaHCO3: 0.35 g/L
L-glutamine: 0.6 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture | description supplemented Grace′s, with 4.1 mM L-glutamine, with 3.33 g/L lactalbumin hydrolysate (LAH), with 3.33 g/L ultrafiltered yeastolate, liquid, sterile-filtered | description With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for insect cell culture | description With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture |
| form liquid | form liquid | form powder | form liquid |
| technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility - | sterility sterile-filtered |
| components NaHCO3: 0.35 g/L | components L-glutamine: 4.1 mM | components L-glutamine: 0.6 g/L | components NaHCO3: 0.35 g/L |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TNM-FH insect medium
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?