Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
200 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
≥100 units/g solid
Biological source:
plant seeds (Sinapis alba)
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
plant seeds (Sinapis alba)
Quality Segment
form
solid
specific activity
≥100 units/g solid
storage temp.
−20°C
General description
Thioglucosidase, also called as myrosinase, is present in the myrosin cells that do not contain glucosinolates. This enzyme is obtained from several plant sources, such as Lepidium sativum, L. Sinapis alba and Brassica napus.
Application
Thioglucosidase from Sinapis alba (white mustard) seeds has been used as a standard to quantify myrosinase activity and in column glucosinolate analysis of plant samples.
Biochem/physiol Actions
Thioglucosidase research has focused mainly on the cruciferous crops due to their economic importance and cancer preventive benefits.
Myrosinases are present in many bacteria, fungi, and edible plants, including those of the Brassicaceae (Cruciferae) family. The enzyme hydrolyzes the S-glucosidic bond of a glucosinolate substrate to form an unstable aglycone that rearranges with the loss of sulfate primarily to the isothiocyanate, though thiocyanates and nitriles are also formed. Many of the isothiocyanate products of aliphatic and aromatic glucosinolates have cancer chemopreventive properties.
Other Notes
One unit will produce 1.0 μmole glucose per min from sinigrin at pH 6.0 at 25 °C.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥100 units/g solid | description pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C | description ≥99.0% (TLC) | description analytical standard |
| specific activity ≥100 units/g solid | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| biological source plant seeds (Sinapis alba) | biological source - | biological source plant (Brassica nigra) | biological source - |
| form solid | form - | form powder or crystals | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?