As listed in the 'DESCRIPTION' section under 'Preparation Note', this product is a 25 g/L porcine trypsin solution in Hank's Balanced Salt Solution with phenol red. This product does not contain EDTA.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 213,00 zł |
Informacje o tej pozycji
213,00 zł
biological source
Porcine pancreas
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
23.4 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.6
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 25 g porcine trypsin per liter in Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red | description lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid | description sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 25 g porcine trypsin per liter in 0.9% sodium chloride | description 1 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 2.5 g porcine trypsin per liter in Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source Porcine pancreas | biological source Porcine pancreas | biological source Porcine | biological source Porcine pancreas |
| form solution | form lyophilized powder | form solution | form solution |
| mol wt 23.4 kDa | mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.4 kDa | mol wt 23.4 kDa |
| sterility sterile-filtered | sterility γ-irradiated | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin solution from porcine pancreas
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-07-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Does this contain EDTA?