Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 295,00 zł |
Informacje o tej pozycji
295,00 zł
biological source
Porcine pancreas
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
specific activity
1,000-2,000 BAEE units/mg solid
mol wt
23.8 kDa
concentration
25 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Preparation Note
For applications that involve EDTA, solubilizing trypsin should be done with a buffered salt solution contaiing no Ca2+ or Mg2+.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid | description lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid | description tablet, 1 mg tablet | description sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 25 g porcine trypsin per liter in 0.9% sodium chloride |
| biological source Porcine pancreas | biological source Porcine pancreas | biological source Porcine pancreas | biological source Porcine |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) single cell analysis: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| specific activity 1,000-2,000 BAEE units/mg solid | specific activity 1,000-2,000 BAEE units/mg solid | specific activity 90-110% (compared to standard) | specific activity - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form tablet | form solution |
| concentration 25 mg/mL | concentration 25 mg/mL | concentration - | concentration - |
| sterility γ-irradiated | sterility - | sterility - | sterility sterile-filtered |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin from porcine pancreas
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-07-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?