Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 235,00 zł |
50 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 449,00 zł |
Informacje o tej pozycji
235,00 zł
biological source
Porcine pancreas
Quality Segment
form
tablet
specific activity
90-110% (compared to standard)
mol wt
23.8 kDa
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Preparation Note
For applications that require EDTA, solubilizing trypsin should be done with a buffered salt solution contaiing no Ca2+ or Mg2+.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description tablet, 1 mg tablet | description lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid | description 1 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 2.5 g porcine trypsin per liter in Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red | description lyophilized powder, Type II-S, 1,000-2,000 units/mg dry solid |
| biological source Porcine pancreas | biological source Porcine pancreas | biological source Porcine pancreas | biological source - |
| specific activity 90-110% (compared to standard) | specific activity 1,000-2,000 BAEE units/mg solid | specific activity - | specific activity 1,000-2,000 units/mg dry solid |
| form tablet | form lyophilized powder | form solution | form lyophilized powder |
| mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.4 kDa | mol wt 23.8 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin from porcine pancreas
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-07-7 + 10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?