Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 473,00 zł |
4 x 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
473,00 zł
Nazwa produktu
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine Liquid Substrate, Super Slow, for ELISA, peroxidase substrate
form
liquid
technique(s)
protein detection: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description peroxidase substrate | description peroxidase substrate | description peroxidase substrate | description powder, ≥98% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine Liquid Substrate, Super Slow, for ELISA
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54827-17-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?