Przejdź do
T8665
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Synonim(y):
TMB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
667,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
667,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System, peroxidase substrate
Quality Segment
form
liquid
storage condition
protect from light
technique(s)
protein detection: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
TMB is a substrate for horseradish peroxidase. Forms a soluble blue end product that may be read at 370 nm or 655 nm. The TMB reaction may be stopped with 0.5 M H2SO4, resulting in a yellow color, and read at 450 nm. Recommended for ELISA (microwell) procedures, not recommended for membrane applications.
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine has been used in a study to demonstrate that by measuring substrate absorption values off the absorption maximum, the measuring range of any immunoenzymometric assay can be extended significantly without jeopardizing assay characteristics. 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine has also been used in a study to understand the formation of CuS concave superstructures with peroxidase-like activity.
Physical form
Ready-to-use.
Disclaimer
This substrate is very light-sensitive and should be protected from direct sunlight or UV sources.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T0440T056587748
description
peroxidase substrate
description
peroxidase substrate
description
ready to use solution
description
≥98.0% (NT)
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
207738-08-7 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Do we need to add hyrodgen peroxide when reacting with HRP?
    1 answer
    1. This product is a reagent that combines soluble TMB chromogen, buffer, and hydrogen peroxide in a convenient, ready-to-use, single solution system. No additional dilution or ingredients are required.
      Helpful?
  2. What is the concentration of 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate?
    1 answer
    1. The concentration of this item is 1.6mM.