Przejdź do
T6375
1-Thio-β-D-glucose sodium salt
Synonim(y):
β-D-Thioglucose, 1-β-D-Glucosylthiose, Glucothiose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
769,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11O5SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.20
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
EC Number:
234-200-6
769,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
yellow to tan
mp
130 °C (decomposes on heating)
solubility
water: 50 mg/mL, colorless to dark yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](S[Na])[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S.Na.H/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;;/h2-10,12H,1H2;;
InChI key
BJZCRDSEUWQHLR-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D539488635A2142
description
-
description
≥98% (GC)
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥95% (TLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
water: 50 mg/mL, colorless to dark yellow
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)