Przejdź do
T7080
Tazarotene
≥98% (HPLC), prodrug of tazarotenic acid, powder
Synonim(y):
6-[(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, AGN-190168, ethyl 6-[2-(4,4-dimethylthiochroman-6-yl)ethynyl] nicotinate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
454,00 zł
385,90 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
385,90 zł
Cena katalogowa454,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tazarotene, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very faintly yellow
solubility
DMSO: >15 mg/mL
originator
Allergan
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1CCC(c2c1ccc(c2)C#Cc3ncc(cc3)C(=O)OCC)(C)C
InChI
1S/C21H21NO2S/c1-4-24-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-25-19/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3
InChI key
OGQICQVSFDPSEI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tazarotene induces the expression of tazarotene-induced gene 3 (TIG3), a tumor suppressor gene.
Tazarotene induces the expression of tazarotene-induced gene 3 (TIG3), a tumor suppressor gene. It is a prodrug of tazarotenic acid, which specifically activates RARb and RARg, only weakly activates RARa, and is inactive at retinoid X receptors (RXRs). In psoriasis, tazarotene normalizes abnormal keratinocyte differentiation and reduces their hyperproliferation.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Allergan. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1643380SML16191643382
USP
USP
1643380
Tazarotene
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to very faintly yellow
color
-
color
white to light brown
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tazarotene
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)